Läs mer
Axygen™ Tecan™ Evo MCA96-kompatibla kapslade pipettspetsar
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
768 tips att använda med Tecan Evo MCA96 flerkanalsarm
Brand:  Axygen™ EV-50-NTR-S
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 15277668
  • 4416.46 SEK / Paket med 3840
Bara null kvar
I lager
Beskrivning
  • Tipsformat: 96 tips
  • Spetsvolymintervall: 50μ L till 200μ L
  • Spetsmaterial: Klar polypropen
  • RNas-/DNas-/humant gDNA-fritt
  • Ickepyrogena
  • Tillgängliga alternativ:
    - Med eller utan aerosolbeständiga filter
    - Icke-steril eller steril
  • Kompatibla huvuden: MCA96
  • Rackformat: ANSI/SLAS
  • Rackmaterial: Polypropen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
50 μl
Orange
Kapslad spetsställ
Tecan EVO MCA96
Polypropen
Sterila
Rund
40 Rack/Cs.
Tecan
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
2 resultat hittades
Partinummer Certifikatstyp Datum Katalognummer
Partinummer21722022 CertifikatstypCertifikat och efterlevnad Datum12/04/2024 KatalognummerEV-50-NTR-S
Partinummer20122027 CertifikatstypCertifikat och efterlevnad Datum12/04/2024 KatalognummerEV-50-NTR-S
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Axygen™ Tecan™ Evo MCA96-kompatibla kapslade pipettspetsar > Ofiltrerad, kapslad, steril; 50μ L