Läs mer
Axygen™ Tecan™ Evo MCA96-kompatibla kapslade pipettspetsar
BIOPHARMA
Produktkod. 15388291 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Volym (metrisk):
50 μl
200 μl
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Färg:
Grå
Orange
Förpackningsstorlek:
Paket med 3840
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Sterilitet Färg unitSize
15388291 200 μl Sterila Grå Paket med 3840
15378291 200 μl Icke-steril Grå Paket med 3840
15277668 50 μl Sterila Orange Paket med 3840
15398291 50 μl Icke-steril Orange Paket med 3840
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15388291 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer EV200NTRS
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
768 tips att använda med Tecan Evo MCA96 flerkanalsarm
  • Tipsformat: 96 tips
  • Spetsvolymintervall: 50μ L till 200μ L
  • Spetsmaterial: Klar polypropen
  • RNas-/DNas-/humant gDNA-fritt
  • Ickepyrogena
  • Tillgängliga alternativ:
    - Med eller utan aerosolbeständiga filter
    - Icke-steril eller steril
  • Kompatibla huvuden: MCA96
  • Rackformat: ANSI/SLAS
  • Rackmaterial: Polypropen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 200 μl
Sterilitet Sterila
Färg Grå
Tipsstil Rund
Förpackning Kapslad spetsställ
Kvantitet 40 Rack/Cs.
För användning med (utrustning) Tecan EVO MCA96
Produktlinje Tecan