Läs mer
Axygen™ Tecan™ Evo MCA96-kompatibla kapslade pipettspetsar
BIOPHARMA
Produktkod. 15398291 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Volym (metrisk):
50 μl
200 μl
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Färg:
Grå
Orange
Förpackningsstorlek:
Paket med 3840
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Sterilitet Färg Förpackningsstorlek
15398291 50 μl Icke-steril Orange Paket med 3840
15388291 200 μl Sterila Grå Paket med 3840
15378291 200 μl Icke-steril Grå Paket med 3840
15277668 50 μl Sterila Orange Paket med 3840
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15398291 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer EV50NTR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4416.50 SEK
    4232.62 SEK / Paket med 3840
    Save 183.88 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
768 tips att använda med Tecan Evo MCA96 flerkanalsarm
  • Tipsformat: 96 tips
  • Spetsvolymintervall: 50μ L till 200μ L
  • Spetsmaterial: Klar polypropen
  • RNas-/DNas-/humant gDNA-fritt
  • Ickepyrogena
  • Tillgängliga alternativ:
    - Med eller utan aerosolbeständiga filter
    - Icke-steril eller steril
  • Kompatibla huvuden: MCA96
  • Rackformat: ANSI/SLAS
  • Rackmaterial: Polypropen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 50 μl
Sterilitet Icke-steril
Färg Orange
Tipsstil Rund
Förpackning Kapslad spetsställ
Kvantitet 40 Rack/Cs.
För användning med (utrustning) Tecan EVO MCA96
Produktlinje Tecan