Läs mer
Axygen™ Tecan™ Evo MCA96-kompatibla kapslade pipettspetsar
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. p-4698975 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Volym (metrisk):
50 μl
200 μl
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Färg:
Grå
Orange
Förpackningsstorlek:
Paket med 3840
Produktkod. 15388291
Brand: Axygen™ EV200NTRS
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
768 tips att använda med Tecan Evo MCA96 flerkanalsarm
  • Tipsformat: 96 tips
  • Spetsvolymintervall: 50μ L till 200μ L
  • Spetsmaterial: Klar polypropen
  • RNas-/DNas-/humant gDNA-fritt
  • Ickepyrogena
  • Tillgängliga alternativ:
    - Med eller utan aerosolbeständiga filter
    - Icke-steril eller steril
  • Kompatibla huvuden: MCA96
  • Rackformat: ANSI/SLAS
  • Rackmaterial: Polypropen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 200 μl
Sterilitet Sterila
Färg Grå
Tipsstil Rund
Förpackning Kapslad spetsställ
Kvantitet 40 Rack/Cs.
För användning med (utrustning) Tecan EVO MCA96
Produktlinje Tecan