Beskrivning
Axygen™ Tips Refill System innehåller slitstarkt refillställ som enkelt kan fyllas på för hand och är autoklaverbart. Dessa genomskinliga rack inkluderar färgkodade insatser för spetsidentifiering och är certifierade RNase-/DNase-fria. De finns i olika färger och är förpackade i bulk eller rack.
Certifierad att vara RNase-/DNase-fri Ickepyrogena Genomskinligt ställ gör att tips är lätta att se Färgkodad insats möjliggör enkel identifiering av spetsen
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 15 till 1 250μ l |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Klart |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Formatera | Ställ |
| Tipsstil | Universell |
| Förpackning | 96 Tips/Rack, 8 Racks/Pk, 6 Packs/Cs |
| Graderad | Nej |