Läs mer
Axygen™ Tips Refill System
Produktkod. 11310285 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,1 till 10μ L
1 till 200μ L
15 till 1 250μ l
Förpackningsstorlek:
Paket med 768
Paket med 960
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
11310285 1 till 200μ L Paket med 960
11300285 15 till 1 250μ l Paket med 768
11320285 0,1 till 10μ L Paket med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11310285 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer RFL222C
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Axygen™ pipettspetsar i stil och universell passform i lättfyllda påfyllningsställ
Axygen™ Tips Refill System innehåller slitstarkt refillställ som enkelt kan fyllas på för hand och är autoklaverbart. Dessa genomskinliga rack inkluderar färgkodade insatser för spetsidentifiering och är certifierade RNase-/DNase-fria. De finns i olika färger och är förpackade i bulk eller rack.
  • Certifierad att vara RNase-/DNase-fri
  • Ickepyrogena
  • Genomskinligt ställ gör att tips är lätta att se
  • Färgkodad insats möjliggör enkel identifiering av spetsen
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Volym (metrisk) 1 till 200μ L
    Sterilitet Icke-steril
    Färg Klart
    Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
    Tipsstil Universell
    Förpackning 96 Tips/Rack, 10 Rack/Pk, 5 Packs/Cs
    Graderad Ja