Läs mer
Axygen™ Spetspåfyllningssystem, tomma ställ
Produktkod. 11330285 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Modell:
RFL-R
RFL-R-1200
Förpackning:
10 ställ/förpackning; 3 förpackningar/fodral
10 ställ/förpackning; 5 förpackningar/fodral
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Förpackning unitSize
11330285 RFL-R 10 ställ/förpackning; 5 förpackningar/fodral Paket med 10
11340285 RFL-R-1200 10 ställ/förpackning; 3 förpackningar/fodral -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11330285 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer RFLR
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lättladdade påfyllningsställ för Axygen Tips Refill System. För användning med P2/P10 Gilson-Style och 200 μL Universal fit insatser.
Axygen™ Tips Refill System innehåller slitstarkt refillställ som enkelt kan fyllas på för hand och är autoklaverbart. Dessa genomskinliga rack inkluderar färgkodade insatser för spetsidentifiering och är certifierade RNase-/DNase-fria. De finns i olika färger och är förpackade i bulk eller rack.
  • RFL-R är lämplig för både 10μ L och 200μ L refill-insatser
  • RFL-R-1200 är lämplig för 1200μ L refill-insatser
  • Certifierad att vara RNase-/DNase-fri
  • Ickepyrogena
  • Genomskinligt ställ gör att tips är lätta att se
  • Färgkodad insats möjliggör enkel identifiering av spetsen
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Färg Klart
    Sterilitet Icke-steril
    För användning med (utrustning) P2/P10 Gilson-stil och 200 μL Universal passform insatser
    Modell RFL-R
    Förpackning 10 ställ/förpackning; 5 förpackningar/fodral
    Produkttyp Töm påfyllningsställ med lock