Läs mer
Axygen™ Vävnadskvarn
Produktkod. 12649595 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Förpackning:
Individuellt inslagna
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Förpackning Förpackningsstorlek
12649595 Individuellt inslagna Paket med 100
1 options
Produktkod. 12649595 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer PES15BSI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1402.96 SEK
    1278.21 SEK / Paket med 100
    Save 124.75 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-12-2026
Passar 1,5 och 2,0 ml centrifugrör
  • Slitstark och inert polypropenkonstruktion
  • Designad för att passa 1,5 mL och 2,0 mL mikrocentrifugrör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blått
För användning med (utrustning) 1,5 och 2 ml mikrocentrifugrör och PCR-rör
Förpackning Individuellt inslagna
Material Polypropen
Sterilitet Sterila