Läs mer
Axygen™ Universell linjär pipettstativ
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Färg:
Klart
Rött
Positioner:
4
6
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Axygen™ universellt linjärt stativ för fyra pipetter, (fyra enkanaliga, max två 8-kanals eller 12-kanalspipetter)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Pipettställ |
| Färg | Rött |
| Håller | Enkanalspipetter (4) eller flerkanalspipetter (2) |
| Material | POM |
| Positioner | 4 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (utrustning) | Pipetter |
| Längd (metrisk) | 30.6 cm |
| Bredd (metrisk) | 11 cm |
| Höjd (metrisk) | 23.8 cm |