Läs mer
Axygen™ Automation Micropipette Tips
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Tipsstil:
Automation, Genomisk/Bred öppning, Genomic/Wide Orifice
Automation, Maximal återhämtning, Rund, Maxymum Recovery, Round
Automatisering, Rund
Förpackningsstorlek:
Paket med 4800
Paket med 960
Beskrivning
- For Tecan™/Freedom EVO&trade, Te-Mo™, Aquarius, Zymark™/Caliper, RapidPlate™, and SciClone™ Systems
- For 96-well, Non-ANSI and ANSI/SLAS (384) format, number 5 polypropylene racks
- Available with or without aerosol-resistant filters
- Available sterile/non-sterile
- Available in standard or Maxymum Recovery™ style
Beställningsinfo
96 tips/ställ, 10 ställ/pack, 5 pack/väska
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 200 μL |
| Filtrerade | Non-filtered |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Clear |
| Rack färg | Blue |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Rena påståenden | RNase-free, DNase-free, Nonpyrogenic |
| Formatera | Rack |
| Tipsstil | Automation, Genomisk/Bred öppning, Genomic/Wide Orifice |
| Förpackning | 96 tips/rack, 10 racks/pack, 5 packs/case |
| Visa mer |