Läs mer
Axygen™ Automation Micropipette Tips
Produktkod. 11364325 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Tipsstil:
Automation, Genomisk/Bred öppning, Genomic/Wide Orifice
Automation, Maximal återhämtning, Rund, Maxymum Recovery, Round
Automatisering, Rund
Förpackningsstorlek:
Paket med 4800
Paket med 960
Produktkod. 11364325
Brand: Axygen™ ZT200LRS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Axygen™ Automation Mikropipettspetsar är tillverkade av polypropen och har en mängd olika tillgängliga alternativ för att passa dina behov.
  • For Tecan™/Freedom EVO&trade, Te-Mo™, Aquarius, Zymark™/Caliper, RapidPlate™, and SciClone™ Systems
  • For 96-well, Non-ANSI and ANSI/SLAS (384) format, number 5 polypropylene racks
  • Available with or without aerosol-resistant filters
  • Available sterile/non-sterile
  • Available in standard or Maxymum Recovery™ style
Beställningsinfo
96 tips/ställ, 10 ställ/pack, 5 pack/väska
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 200 μL
Filtrerade Non-filtered
Sterilitet Sterila
Färg Clear
Rack färg Blue
Autoklaveringsbar Autoclavable
Rena påståenden RNase-free, DNase-free, Nonpyrogenic
Formatera Rack
Tipsstil Automation, Maximal återhämtning, Rund, Maxymum Recovery, Round
Förpackning 96 tips/rack, 10 racks/pack, 5 packs/case
Kvantitet 50 Racks/Cs.
Produkttyp Automation Micropipette Tip
För användning med (utrustning) Tecan/Freedom EVO, Te-Mo, Aquarius, Zymark/Caliper, RapidPlate, and SciClone Systems
Material Polypropylene