Läs mer
Axygen™ Automation Micropipette Tips
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Tipsstil:
Automation, Genomisk/Bred öppning, Genomic/Wide Orifice
Automation, Maximal återhämtning, Rund, Maxymum Recovery, Round
Automatisering, Rund
Förpackningsstorlek:
Paket med 4800
Paket med 960
Beskrivning
- För Tecan™ /Frihet EVO &handel, Te-Mo™ , Vattumannen, Zymark™ /Cliper, RapidPlate™ , och SciClone™ System
- För 96-brunnars, icke-ANSI och ANSI/SLAS (384) format, polypropenställ nummer 5
- Finns med eller utan aerosolbeständiga filter
- Finns steril/icke-steril
- Finns i standard eller Maxymum Recovery™ stil
Beställningsinfo
96 tips/ställ, 10 ställ/pack, 5 pack/väska
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 200 μl |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Klart |
| Rack färg | Blått |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Rena påståenden | RNas-fri, DNas-fri, Nonpyrogenic |
| Formatera | Ställ |
| Tipsstil | Automatisering, Rund |
| Förpackning | 96 spetsar/ställ, 10 ställ/förpackning, 5 förpackningar/fodral |
| Visa mer |