Läs mer
Axygen™ Automation Micropipette Tips
Produktkod. 12033939 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Tipsstil:
Automation, Genomisk/Bred öppning, Genomic/Wide Orifice
Automation, Maximal återhämtning, Rund, Maxymum Recovery, Round
Automatisering, Rund
Förpackningsstorlek:
Paket med 4800
Paket med 960
Produktkod. 12033939
Brand: Axygen™ ZT200R
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Axygen™ Automation Mikropipettspetsar är tillverkade av polypropen och har en mängd olika tillgängliga alternativ för att passa dina behov.
  • För Tecan™ /Frihet EVO &handel, Te-Mo™ , Vattumannen, Zymark™ /Cliper, RapidPlate™ , och SciClone™ System
  • För 96-brunnars, icke-ANSI och ANSI/SLAS (384) format, polypropenställ nummer 5
  • Finns med eller utan aerosolbeständiga filter
  • Finns steril/icke-steril
  • Finns i standard eller Maxymum Recovery™ stil
Beställningsinfo
96 tips/ställ, 10 ställ/pack, 5 pack/väska
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 200 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Rack färg Blått
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Rena påståenden RNas-fri, DNas-fri, Nonpyrogenic
Formatera Ställ
Tipsstil Automatisering, Rund
Förpackning 96 spetsar/ställ, 10 ställ/förpackning, 5 förpackningar/fodral
Kvantitet 50 Rack/Cs.
Produkttyp Automation Mikropipettspets
För användning med (utrustning) Tecan/Freedom EVO, Te-Mo, Aquarius, Zymark/Caliper, RapidPlate, and SciClone Systems