Läs mer
Axygen™ Zymark™ Rapid Plate/Sciclone och Tecan™ TEMO Acquarius Genmate: 50 μL
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Tipsstil:
Automation, Round
Automatisering, Rund
Filtrerade:
Ej filtrerad
Filtrerade
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
För användning med (utrustning):
Tecan Freedom EVO, Tecan TeMo, Tecan Aquarius MCA96 head, Zymark/Caliper RapidPlate, SciClone, SciClone HV96, CAS-4200-1ch. 20-150μL/sec. head
Förpackningsstorlek:
Paket med 4800
Paket med 960
Beskrivning
- High throughput screening
- Volume: 50μL
- Rack Color: Light Green
- Color: Clear
- Designed for use with Zymark™ RapidPlate™, Zymark™ SciClone, Tecan™ Te-MO™, Tecan™ Genmate™ and Tecan™ Aquarius™ automated liquid handling systems
- Certified RNase, DNase and Pyrogen-Free
- Format: 96 well
Beställningsinfo
96 tips/ställ, 10 ställ/pack, 5 pack/väska
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 50 μL |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Clear |
| Rack färg | Light Green |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Certifikat och efterlevnad | Non-ANSI |
| För användning med (applikation) | Maxymum Recovery™ to further improve accuracy and precision while reducing sample loss |
| Formatera | Rack |
| Tipsstil | Automation, Round |
| Visa mer |