Läs mer
Axygen™ Zymark™ Rapid Plate/Sciclone och Tecan™ TEMO Acquarius Genmate: 50 μL
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Tipsstil:
Automation, Round
Automatisering, Rund
Filtrerade:
Ej filtrerad
Filtrerade
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
För användning med (utrustning):
Tecan Freedom EVO, Tecan TeMo, Tecan Aquarius MCA96 head, Zymark/Caliper RapidPlate, SciClone, SciClone HV96, CAS-4200-1ch. 20-150μL/sec. head
Förpackningsstorlek:
Paket med 4800
Paket med 960
Beskrivning
- Screening med hög genomströmning
- Volym: 50 μL
- Rackfärg: Ljusgrön
- Färg: Klar
- Designad för användning med Zymark™ RapidPlate™ , Zymark™ SciClone , Tecan™ Te-MO™ , Tecan™ Genmate™ och Tecan™ Aquarius™ automatiserade vätskehanteringssystem
- Certifierad RNase, DNase och pyrogenfri
- Format: 96 brunnar
Beställningsinfo
96 tips/ställ, 10 ställ/pack, 5 pack/väska
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 50 μl |
| Filtrerade | Filtrerade |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Klart |
| Rack färg | Ljusgrön |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Icke-ANSI |
| För användning med (applikation) | Maxymum Recovery™ för att ytterligare förbättra noggrannheten och precisionen samtidigt som provförlusten minskar |
| Formatera | Ställ |
| Tipsstil | Automatisering, Rund |
| Visa mer |