Läs mer
Axygen™ AxyMats™ Tätningsmattor för 2 ml 96 brunnar plattor med fyrkantiga brunnar
Produktkod. 12587887 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Sterilitet unitSize
12587887 Icke-steril Paket med 50
1 options
Produktkod. 12587887 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer AM2MLSQ
Driver proteomik framåt
Använd kampanjkoden 28003
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 24-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Minimera avdunstning i ett brett temperaturområde i PCR- och lagringsapplikationer
Axygen AxyMat Tätningsmattor kan användas i ett brett temperaturområde för PCR- och lagringsapplikationer. AxyMats minimerar avdunstning och är gjorda av silikon av forskningskvalitet som kan autoklaveras. De kan återanvändas efter ett blekmedelstvätt- och etanolsköljprotokoll.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Naturlig
Material Silikon
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Antal Wells 96
nr per ärende 50/Cs.
Antal per förpackning 10/Pk.
Produkttyp Tätningsmatta
Well Shape Fyrkantig
Plattkompatibilitet 96-brunnars mikroplatta, 2 ml