Läs mer
Axygen™ AxyMats™ Tätningsmattor för 500uL 96 brunnsplattor
Produktkod. 12627215 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Förslits:
Nej
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förslits Sterilitet Förpackningsstorlek
12627215 Nej Icke-steril Paket med 50
11316234 Nej Icke-steril Paket med 10
11326234 Nej Sterila Paket med 10
12551328 Nej Sterila Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12627215 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer AM500ULRD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3895.00 SEK
    2639.35 SEK / Paket med 50
    Save 1255.65 SEK
    32% Av
Beräknad leverans: 22-03-2027
Minimera avdunstning i ett brett temperaturområde i PCR- och lagringsapplikationer
Axygen AxyMat Tätningsmattor kan användas i ett brett temperaturområde för PCR- och lagringsapplikationer. AxyMats minimerar avdunstning och är gjorda av silikon av forskningskvalitet som kan autoklaveras. De kan återanvändas efter ett blekmedelstvätt- och etanolsköljprotokoll.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Naturlig
Material Silikon
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Antal Wells 96
nr per ärende 50/Cs.
Antal per förpackning 10/Pk.
Förslits Nej
Produkttyp Tätningsmatta
Well Shape Rund
Plattkompatibilitet 96-brunnars djupbrunnsplatta, 0,5 ml