Läs mer
Axygen™ Axypet™ 12-kanals digital pipett, kalibrering 3x10 STD
Höga nivåer av noggrannhet och precision med designinnovationer för att göra pipettering bekvämare under längre tidsperioder.
Brand: Axygen™ AP-12-300-STD
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- ISO 17025 Förkalibrerad
- Tummenvänligt pipetteringssystem med mjuk fjäder minskar trötthet
- Unikt alternativ med EZIject-knapp på sidan minskar tumrörelsen
- Fingerkrok ger ett mer avslappnat grepp
- Stor ergonomisk tryckknapp är lätt på tummen vid kontakt
- Låsningsfunktionen förhindrar oavsiktliga volymförändringar under pipettering
- Tryckknapp och utmatningsknapp är ergonomiskt placerade
- Böjd utkastarstång gör att spetsar kan matas ut i steg, vilket minskar mängden kraft som krävs för utkastning
- Spetsgrenrör roterar 360 grader°
- Varje kanal i pipetten har en individuell precisionskolvenhet för att säkerställa noggrannhet och reproducerbarhet från en pipetteringsserie till nästa
- Skaft dras tillbaka när de pressas mot en rad spetsar
- Varje axel rör sig oberoende, vilket minimerar att spetsarna fastnar
- Mikrometer är steglöst justerbar för val av hela eller delvolymer
Specifikationer
ISO17025 | |
Axypet | |
50 till 300μ L |
12 | |
Flerkanalspipett | |
1/Pk., 1/Cs |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Axygen™ Axypet™ 12-kanals digital pipett, kalibrering 3x10 STD > Volymintervall: 50 till 300μ L
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering