Läs mer
Axygen™ Axypet™ 12-kanals pipett
Produktkod. 12702796 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 till 10μ l
20 till 200μ l
50 till 300μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
12702796 50 till 300μ L Varje
10322350 1 till 10μ l Varje
10899420 20 till 200μ l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12702796 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer AP12300
I lager
Axygen™ Axypet™ pipetter kombinerar höga nivåer av noggrannhet och precision med designinnovationer för att göra pipettering bekvämare under längre tidsperioder.
  • Tummenvänligt pipetteringssystem med mjuk fjäder minskar trötthet
  • 3 års garanti
  • Unikt alternativ med EZIject-knapp på sidan minskar tumrörelsen
  • Fingerkrok ger ett mer avslappnat grepp
  • Stor ergonomisk tryckknapp är lätt på tummen vid kontakt
  • Låsningsfunktionen förhindrar oavsiktliga volymförändringar under pipettering
  • Varje kanal i pipetten har en individuell precisionskolvenhet för att säkerställa noggrannhet och reproducerbarhet från en pipetteringsserie till nästa
  • Spetsgrenrör roterar 360 grader°
  • Skaft dras tillbaka när de pressas mot en rad spetsar
  • Varje axel rör sig oberoende, vilket minimerar att spetsarna fastnar
  • Mikrometer är steglöst justerbar för val av hela eller delvolymer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±1,6/± 1,0 %
Beskrivning Tipstyp: 300μ L
Antal kanaler 12
Produktlinje Axypet
Typ Flerkanalspipett
Volym (metrisk) 50 till 300μ L
Precision ±1,5/± 0,6 %
Garanti 3 år