Läs mer
CORNING AXYGEN™ Axypet™ 5-50 μL, 12-kanals mikropipett
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10382390 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Volym (metrisk):
5 till 50μ l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10382390
Brand: CORNING AXYGEN™ AP1250
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
CORNING AXYGEN™ Axypet™ 5-μ50 L, 12-kanals mikropipett kombinerar höga nivåer av noggrannhet och precision med designinnovationer för att göra pipettering bekvämare under långa perioder.
  • Tummenvänligt pipetteringssystem med mjuk fjäder minskar trötthet
  • 3 års garanti
  • Unikt alternativ med EZIject-knapp på sidan minskar tumrörelsen
  • Fingerkrok ger ett mer avslappnat grepp
  • Stor ergonomisk tryckknapp är lätt på tummen
  • Låsfunktion förhindrar oavsiktliga volymändringar under procedurer
  • Varje kanal har en individuell precisionskolv
  • Spetsgrenrör roterar 360 grader°
  • Skaft dras tillbaka när de pressas mot en rad spetsar
  • Varje axel rör sig oberoende, vilket minimerar att spetsarna fastnar
  • Mikrometer är steglöst justerbar för val av hela eller delvolymer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±4,0/plusmn;1,6 %
Antal kanaler 12
Produktlinje Axypet
Typ Mikropipett
Volym (metrisk) 5 till 50μ l
Precision ±2,5/plusmn;1,6 %
Kvantitet 1/Pk.