Läs mer
Axygen™ Axypet™ 8-kanals digital pipett, kalibrering 3x10 STD
Handla allt Axygen Scientific ProdukterBeskrivning
- ISO 17025 Förkalibrerad
- Tummenvänligt pipetteringssystem med mjuk fjäder minskar trötthet
- Unikt alternativ med EZIject-knapp på sidan minskar tumrörelsen
- Fingerkrok ger ett mer avslappnat grepp
- Stor ergonomisk tryckknapp är lätt på tummen vid kontakt
- Låsningsfunktionen förhindrar oavsiktliga volymförändringar under pipettering
- Tryckknapp och utmatningsknapp är ergonomiskt placerade
- Böjd utkastarstång gör att spetsar kan matas ut i steg, vilket minskar mängden kraft som krävs för utkastning
- Spetsgrenrör roterar 360 grader°
- Varje kanal i pipetten har en individuell precisionskolvenhet för att säkerställa noggrannhet och reproducerbarhet från en pipetteringsserie till nästa
- Skaft dras tillbaka när de pressas mot en rad spetsar
- Varje axel rör sig oberoende, vilket minimerar att spetsarna fastnar
- Mikrometer är steglöst justerbar för val av hela eller delvolymer
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO17025 |
| Antal kanaler | 8 |
| Produktlinje | Axypet |
| Typ | Flerkanalspipett |
| Volym (metrisk) | 5 till 50μ l |
| Kvantitet | 1/Pk., 1/Cs |