Läs mer
Axygen™ Axypet™ 8-kanals pipett
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10824221 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Volym (metrisk):
1 till 10μ l
20 till 200μ l
5 till 50μ l
50 till 300μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10824221
Brand: Axygen™ AP8300
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Axygen™ Axypet™ pipetter kombinerar höga nivåer av noggrannhet och precision med designinnovationer för att göra pipettering bekvämare under längre tidsperioder.
  • Tummenvänligt pipetteringssystem med mjuk fjäder minskar trötthet
  • 3 års garanti
  • Unikt alternativ med EZIject-knapp på sidan minskar tumrörelsen
  • Fingerkrok ger ett mer avslappnat grepp
  • Stor ergonomisk tryckknapp är lätt på tummen vid kontakt
  • Låsningsfunktionen förhindrar oavsiktliga volymförändringar under pipettering
  • Varje kanal i pipetten har en individuell precisionskolvenhet för att säkerställa noggrannhet och reproducerbarhet från en pipetteringsserie till nästa
  • Spetsgrenrör roterar 360 grader°
  • Skaft dras tillbaka när de pressas mot en rad spetsar
  • Varje axel rör sig oberoende, vilket minimerar att spetsarna fastnar
  • Mikrometer är steglöst justerbar för val av hela eller delvolymer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±1,6/± 1,0 %
Beskrivning Tipsstil: 300μ L
Antal kanaler 8
Produktlinje Axypet
Typ Flerkanalspipett
Volym (metrisk) 50 till 300μ L
Precision ±1,5/± 0,6 %
Garanti 3 år