Beskrivning
- Tummenvänligt pipetteringssystem med mjuk fjäder minskar trötthet
- 3 års garanti
- Unikt alternativ med EZIject-knapp på sidan minskar tumrörelsen
- Fingerkrok ger ett mer avslappnat grepp
- Stor ergonomisk tryckknapp är lätt på tummen vid kontakt
- Låsningsfunktionen förhindrar oavsiktliga volymförändringar under pipettering
- Varje kanal i pipetten har en individuell precisionskolvenhet för att säkerställa noggrannhet och reproducerbarhet från en pipetteringsserie till nästa
- Spetsgrenrör roterar 360 grader°
- Skaft dras tillbaka när de pressas mot en rad spetsar
- Varje axel rör sig oberoende, vilket minimerar att spetsarna fastnar
- Mikrometer är steglöst justerbar för val av hela eller delvolymer
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±3,0/± 1,0 % |
| Beskrivning | Tipsstil: 200μ L |
| Antal kanaler | 8 |
| Produktlinje | Axypet |
| Typ | Flerkanalspipett |
| Volym (metrisk) | 20 till 200μ l |
| Precision | ±1,5/± 0,6 % |
| Garanti | 3 år |