Läs mer
CORNING AXYGEN™ Axypet™ Enkanalig makropipett
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Volym (metrisk):
1 till 10 ml
1 till 5 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tummenvänligt pipetteringssystem med mjuk fjäder minskar trötthet
- 3 års garanti
- Unikt alternativ med EZIject-knapp på sidan minskar tumrörelsen
- Fingerkrok ger ett mer avslappnat grepp
- Stor ergonomisk tryckknapp är lätt på tummen
- Låsfunktion förhindrar oavsiktliga volymändringar under procedurer
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±0,6/± 0,5 % |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Axypet |
| Typ | Makropipette |
| Volym (metrisk) | 1 till 5 ml |
| Precision | ±0,25/plusmn;0,15 % |
| Kvantitet | 1/Pk. |
| Garanti | 3 år |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion