Läs mer
CORNING AXYGEN™ Axypet™ Enkanalig makropipett
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7146319 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Volym (metrisk):
1 till 10 ml
1 till 5 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10379589
Brand: CORNING AXYGEN™ AP5000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
CORNING AXYGEN™ Axypet™ Single-Channel Macropipette kombinerar höga nivåer av noggrannhet och precision med designinnovationer för att göra pipettering bekvämare under långa perioder.
  • Tummenvänligt pipetteringssystem med mjuk fjäder minskar trötthet
  • 3 års garanti
  • Unikt alternativ med EZIject-knapp på sidan minskar tumrörelsen
  • Fingerkrok ger ett mer avslappnat grepp
  • Stor ergonomisk tryckknapp är lätt på tummen
  • Låsfunktion förhindrar oavsiktliga volymändringar under procedurer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±0,6/± 0,5 %
Antal kanaler 1
Produktlinje Axypet
Typ Makropipette
Volym (metrisk) 1 till 5 ml
Precision ±0,25/plusmn;0,15 %
Kvantitet 1/Pk.
Garanti 3 år