Beskrivning
- Tummenvänligt pipetteringssystem med mjuk fjäder minskar trötthet
- 3 års garanti
- Unikt alternativ med EZIject-knapp på sidan minskar tumrörelsen
- Fingerkrok ger ett mer avslappnat grepp
- Stor ergonomisk tryckknapp är lätt på tummen
- Låsfunktion förhindrar oavsiktliga volymändringar under procedurer
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±2,5/± 0,5 % |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Axypet |
| Typ | Makropipette |
| Volym (metrisk) | 1 till 10 ml |
| Precision | ±0,6/plusmn;0,2 % |
| Kvantitet | 1/Pk. |
| Garanti | 3 år |