Läs mer
Axygen™ Axypet™ Enkanalspipett
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10586890 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Volym (metrisk):
0,2 till 2μ L
2 till 20μ l
50 till 250 μl
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10586890
Brand: Axygen™ AP250
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Axygen™ Axypet™ pipetter kombinerar höga nivåer av noggrannhet och precision med designinnovationer för att göra pipettering bekvämare under längre tidsperioder.
  • Tummenvänligt pipetteringssystem med mjuk fjäder minskar trötthet
  • 3 års garanti
  • Unikt alternativ med EZIject-knapp på sidan minskar tumrörelsen
  • Fingerkrok ger ett mer avslappnat grepp
  • Stor ergonomisk tryckknapp är lätt på tummen vid kontakt
  • Låsningsfunktionen förhindrar oavsiktliga volymförändringar under pipettering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±1,0/± 0,6 %
Beskrivning Tipstyp: 300μ L
Antal kanaler 1
Produktlinje Axypet
Typ Enkanalspipett
Volym (metrisk) 50 till 250 μl
Precision ±0,4/± 0,3 %
Garanti 3 år