Läs mer
Axygen™ Axypet™ Enkanalspipett
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Volym (metrisk):
0,2 till 2μ L
2 till 20μ l
50 till 250 μl
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tummenvänligt pipetteringssystem med mjuk fjäder minskar trötthet
- 3 års garanti
- Unikt alternativ med EZIject-knapp på sidan minskar tumrörelsen
- Fingerkrok ger ett mer avslappnat grepp
- Stor ergonomisk tryckknapp är lätt på tummen vid kontakt
- Låsningsfunktionen förhindrar oavsiktliga volymförändringar under pipettering
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±12,0/± 1,5 % |
| Beskrivning | Tipstyp: 10μ L |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Axypet |
| Typ | Enkanalspipett |
| Volym (metrisk) | 0,2 till 2μ L |
| Precision | ±6,0/± 0,7 % |
| Garanti | 3 år |