Läs mer
Axygen™ Axypet™ Enkanalspipett
GREENER_CHOICE
Product Code. p-7192931 Shop All Axygen Scientific Products
Click to view available options
Volym (metrisk):
0,2 till 2μ L
2 till 20μ l
50 till 250 μl
Unit Size:
Varje
Product Code. 12642850
Brand: Axygen™ AP2
Only null left
Add to basket
Add to basket
Axygen™ Axypet™ pipetter kombinerar höga nivåer av noggrannhet och precision med designinnovationer för att göra pipettering bekvämare under längre tidsperioder.
  • Tummenvänligt pipetteringssystem med mjuk fjäder minskar trötthet
  • 3 års garanti
  • Unikt alternativ med EZIject-knapp på sidan minskar tumrörelsen
  • Fingerkrok ger ett mer avslappnat grepp
  • Stor ergonomisk tryckknapp är lätt på tummen vid kontakt
  • Låsningsfunktionen förhindrar oavsiktliga volymförändringar under pipettering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Noggrannhet ±12,0/± 1,5 %
Beskrivning Tipstyp: 10μ L
Antal kanaler 1
Produktlinje Axypet
Typ Enkanalspipett
Volym (metrisk) 0,2 till 2μ L
Precision ±6,0/± 0,7 %
Garanti 3 år