Läs mer
Axygen™ Axypet™ Enkanalspipett, kalibrering 3x10 STD
Produktkod. 17203624 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Volym (metrisk):
0,1 till 2μ L
0,5 till 10μ l
1 till 10 ml
1 till 5 ml
10 till 100μ l
100 till 1 000μ l
2 till 20μ l
20 till 200μ l
5 till 50μ l
50 till 250 μl
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17203624
Brand: Axygen™ AP2STD
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Höga nivåer av noggrannhet och precision med designinnovationer för att göra pipettering bekvämare under längre tidsperioder.
  • ISO 17025 Förkalibrerad
  • Tummenvänligt pipetteringssystem med mjuk fjäder minskar trötthet
  • Unikt alternativ för EZIject-knapp på sidan minskar tumrörelsen (vänsterhänt EZIject-knapp tillgänglig på specialbeställning).
  • Fingerkrok ger ett mer avslappnat grepp
  • Stor ergonomisk tryckknapp är lätt på tummen vid kontakt
  • Låsningsfunktionen förhindrar oavsiktliga volymförändringar under pipettering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO17025
Antal kanaler 1
Produktlinje Axypet
Typ Enkanalspipett
Volym (metrisk) 0,1 till 2μ L
Kvantitet 1/Pk., 1/Cs