Läs mer
Axygen™ Axypet™ Enkanalspipett, kalibrering 3x10 STD
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Volym (metrisk):
0,1 till 2μ L
0,5 till 10μ l
1 till 10 ml
1 till 5 ml
10 till 100μ l
100 till 1 000μ l
2 till 20μ l
20 till 200μ l
5 till 50μ l
50 till 250 μl
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- ISO 17025 Förkalibrerad
- Tummenvänligt pipetteringssystem med mjuk fjäder minskar trötthet
- Unikt alternativ för EZIject-knapp på sidan minskar tumrörelsen (vänsterhänt EZIject-knapp tillgänglig på specialbeställning).
- Fingerkrok ger ett mer avslappnat grepp
- Stor ergonomisk tryckknapp är lätt på tummen vid kontakt
- Låsningsfunktionen förhindrar oavsiktliga volymförändringar under pipettering
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO17025 |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Axypet |
| Typ | Enkanalspipett |
| Volym (metrisk) | 0,1 till 2μ L |
| Kvantitet | 1/Pk., 1/Cs |