Beskrivning
- Mikropipett startpaket
- Inkluderar mikropipetter, spetsar, kalibreringsverktyg, identifieringsverktyg och mer
Specifikationer
Specifikationer
| Produktlinje | Axypet |
| Typ | Pipettsats, mikro |
| Volym (metrisk) | 10 till 1000μ L |
| Inkluderar | AP-10, AP-100, AP-1000 mikropipetter, 1 ställ μmed vardera μ10 L, μ200 L och 1000 L spetsar, ett kalibreringsverktyg, ejektordistanser, identifieringsetiketter, smörjmedel, färgidentifieringsringar, höger ejektorknapp |
| Kvantitet | 1 Kit |