Läs mer
Axygen™ Axypet™ Startpaket
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7146320 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Volym (metrisk):
10 till 1000μ L
20 till 1000μ L
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 15753957
Brand: Axygen™ APSTRKIT1
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
CORNING AXYGEN™ Axypet™ Startpaketet innehåller en uppsättning mikropipetter, spetsar och andra kvalitetstillbehör.
  • Mikropipett startpaket
  • Inkluderar mikropipetter, spetsar, kalibreringsverktyg, identifieringsverktyg och mer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje Axypet
Typ Startpaket, Micro
Volym (metrisk) 20 till 1000μ L
Inkluderar AP-20, AP-200, AP-1000 mikropipetter, 1 ställ μpå vardera μ200 L och 1000 L spetsar, ett kalibreringsverktyg, ejektordistanser, identifieringsetiketter, smörjmedel, färgidentifieringsringar, höger utkastknapp
Kvantitet 1 Kit