Läs mer
CORNING AXYGEN™ Axyspin™ Kyld mikrocentrifug
Produktkod. 15669186 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
24 x 1,5/2 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
15669186 24 x 1,5/2 ml Varje
1 options
Produktkod. 15669186 Leverantör CORNING AXYGEN™ Leverantörsnummer 60105021
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-03-2027
CORNING AXYGEN™ Axyspin™ Refrigerated Microcentrifuge är en högpresterande mikrocentrifug utformad för att snabbt bearbeta prover.
  • Lämplig för följande:
    • Nukleinsyra och proteinberedning
    • Reningar
    • Extraktioner
    • Pelletering
  • Kraftfullt kylsystem kyler till 4 °C på 8 minuter
  • Exceptionellt tyst och kompakt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 24 x 1,5/2 ml
Max. Hastighet 13,500 rpm
Max. RCF 17,135 x g
Timer 0,5 till 99 min.
Inkluderar 24 x 1,5/2,0 ml aluminiumrotor, EU/UK-kontakt
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
Mått (HWD) 24.75 x 27.7 x 45 cm
Nettovikt 20 kg
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +40 °C