missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris™ AY 254
Beskrivning
AY 254 is a potent PAR2 biased agonist. Selectively activates ERK1/2 signaling (EC50 = 2 nM for ERK1/2 phosphorylation versus 80 nM for Ca2+ release). Reduces cytokine-induced caspase 3/8 activation, promotes scratch-wound healing, and induces IL-8 secretion, in human colorectal cancer (HT29) cells in vitro.
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 2093408-03-6 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Mål | Protease-Activated Receptor Agonists |
| Molekylformel | C30H49N9O6 |
| Renhet | 0.95 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?