Läs mer
AY 9944 Dihydrochloride, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7082444
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
Produktkod. 15486709
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J65079.MA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Inhibitor of hedgehog (Hh) signaling
Hämmare av hedgehog (Hh) signalering
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 366-93-8
Molekylformel C22H28Cl2N2·2HCl, C22H30Cl4N2
Synonym 1,4-Bis(2-chlorobenzylaminomethyl)cyclohexane dihydrochloride
Specifikationer
Kvantitet 10 mg
Beskrivning White
Innehåll och lagring 2°C to 8°C
För användning med (applikation) Inhibitor of hedgehog (Hh) signaling
Formel vikt 464.30g/mol
Känslighet Hygroscopic
Produkttyp Signal Transduction Reagent
Form Solid
InChI-nyckel NRVIEWRSGDDWHP-UHFFFAOYSA-N
LEDER [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].ClC1=CC=CC=C1CNCC1CCC(CNCC2=CC=CC=C2Cl)CC1
IUPAC-namn dihydrogen [(2-chlorophenyl)methyl]({[4-({[(2-chlorophenyl)methyl]amino}methyl)cyclohexyl]methyl})amine dichloride
Molekylvikt (g/mol) 464.30
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.