Läs mer
Tocris Bioscience™ AZ 10606120 dihydrochloride
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18074772
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18074772 50 mg
18024252 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18074772 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 3323/50
Potent P2X7 receptor antagonist
Potent P2X7 receptor antagonist (KD values are 1.4 and 19 nM at human and rat P2X7 receptors respectively). Binds in a positive cooperative manner to sites distinct from, but coupled to, the ATP binding site and acts as a negative allosteric modulator. Inhibits tumor growth and displays antiangiogenic effects in mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 607378-18-7
Molekylformel C25H36Cl2N4O2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AZ 10606120 dihydrochloride
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 495.48
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 495.489
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.