missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ AZ 11645373

Beskrivning
Potent and selective human P2X7 antagonist (KB values are 5 - 7 and > 10,000 nM at hP2X7 and rP2X7 respectively) that is completely without effect at all other P2X subtypes. Inhibits BzATP-mediated calcium influx and inhibits ATP-mediated IL-1β release in vitro (KB values are 15 and 92 nM respectively).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AZ 11645373 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 463.51 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 463.51 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?