Läs mer
Tocris Bioscience™ AZ 12799734
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7182920
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 18735836
Brand: Tocris Bioscience™ 6870/10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Potent TGF-βRI inhibitor
AZ 12799734 is a potent inhibitor of transforming growth factor-β type I receptor (TGF-βRI; ALK5) (IC50 = 17 nM in cellular inhibition assay and 47 nM in TGF-β-induced luciferase activity assay). Also inhibits ALK4, ALK6 and ALK7 at concentrations under 10 μM. Inhibits BMP signaling, phosphorylation of SMAD1 and SMAD2, and TGF-β-induced epithelial cell migration in vitro. Displays cardiotoxicity in vivo. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[[4-[(2.6-Dimethyl-3-pyridinyl)oxy]-2-pyridinyl]amino]benzenesulfonamide
CAS 1117684-36-2
Kvantitet 10 mg
Molekylformel C18H18N4O3S
Renhet 98%