Läs mer
Tocris Bioscience™ AZ 13705339
Beskrivning
AZ 13705339 is a highly potent PAK1 and PAK2 inhibitor (IC50 values are 0.33 and 6 nM for PAK1 and PAK2, respectively). Displays >7500-fold selectivity for PAK1 over PAK4 (IC50 = 2.6 μM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[[[2-[[3-(Ethylsulfonyl)-4-(4-methyl-1-piperazinyl)phenyl]amino]-5-fluoro-4-pyrimidinyl][5-(hydroxymethyl)-2-methylphenyl]amino]methyl]benzonitrile |
| CAS | 2016806-57-6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Molekylformel | C33H36FN7O3S |
| Formel vikt | 629.75 |
| Renhet | 98% |