Läs mer
AZ-23, MedChemExpress
Beskrivning
AZ-23 is an ATP-competitive and orally bioavailable Trk kinase A/B/C inhibitor with IC50s of 2 nM (TrkA), 8 nM (TrkB), 24 nM (FGFR1), 52 nM (Flt3), 55 nM (Ret), 84 nM (MuSk), 99 nM (Lck), respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AZ-23 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 915720-21-7 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H19ClFN7O |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | AZ23 AZ 23 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (319.02 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |