Läs mer
AZ-5104, MedChemExpress
Beskrivning
AZ-5104 is an active, demethylated metabolite of AZD 9291. AZ-5104 is an EGFR inhibitor with IC50s of 1, 6, 1, 25 and 7 nM for EGFRL858R/T790M, EGFRL858R, EGFRL861Q, EGFR and ErbB4, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AZ-5104 |
| CAS | 1421373-98-9 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H31N7O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 28 mg/mL (57.66 mM) |
| LEDER | C=CC(NC1=CC(NC2=NC=CC(C3=CNC4=C3C=CC=C4)=N2)=C(OC)C=C1N(CCN(C)C)C)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 485.58 |
| Formel vikt | 485.58 |
| Visa mer |