Läs mer
AZ 5104, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(5-((4-(1H-Indol-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)-2-((2-(dimethylamino)ethyl)(methyl)amino)-4-methoxyphenyl)acrylamide |
| CAS | 1421373-98-9 |
| Molekylformel | C27H31N7O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | AZ 5104, N-(5-((4-(1H-Indol-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)-2-((2-(dimethylamino)ethyl)(methyl)amino)-4-methoxyphenyl)acrylamide |
| InChI formel | InChI=1S/C27H31N7O2/c1-6-26(35)30-22-15-23(25(36-5)16-24(22)34(4)14-13-33(2)3)32-27-28-12-11-21(31-27)19-17-29-20-10-8-7-9-18(19)20/h6-12,15-17,29H,1,13-14H2,2-5H3,(H,30,35)(H,28,31,32) |
| LEDER | COc1cc(N(C)CCN(C)C)c(NC(=O)C=C)cc1Nc2nccc(n2)c3c[nH]c4ccccc34 |
| IUPAC-namn | N-[2-[2-(dimethylamino)ethyl-methylamino]-5-[[4-(1H-indol-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]-4-methoxyphenyl]prop-2-enamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 485.58 |
| Formel vikt | 485.2539 |