Läs mer
AZ 628, MedChemExpress
Produktkod. 16464348
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16464348 10 mg -
16407067 5 mg -
16403046 25 mg 25mg
16420677 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16464348 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY11004
MedChemExpress AZ 628 is a pan-Raf kinase inhibitor with IC50s of 105, 34 and 29 nM for B-Raf, B-RafV600E, and c-Raf-1, respectively.
AZ 628 is a pan-Raf kinase inhibitor with IC50s of 105, 34 and 29 nM for B-Raf, B-RafV600E, and c-Raf-1, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AZ 628
Fysisk form Solid
CAS 878739-06-1
Färg Pink
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H25N5O2
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (110.74 mM)
LEDER O=C1N(C)C=NC2=C1C=C(C=C2)NC3=C(C)C=CC(NC(C4=CC(C(C#N)(C)C)=CC=C4)=O)=C3
Molekylvikt (g/mol) 451.52
Formel vikt 451.52
Procent renhet 99.86%