Läs mer
AZ PFKFB3 26, MedChemExpress
Beskrivning
AZ PFKFB3 26 is a potent and selective inhibitor of the metabolic kinase PFKFB3 with an IC50 of 23 nM. AZ PFKFB3 26 inhibits PFKFB1 and PFKFB2 with IC50s of 2.06 and 0.384 μM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AZ PFKFB3 26 |
| CAS | 1704740-52-2 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H26N4O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 5 mg/mL (12.42 mM; ultrasonic and adjust pH to 3 with HCl) |
| LEDER | O=C([C@H]1NCCC1)NC2=CC=C(OC3=CC4=C(N(CC(C)C)C=C4C#N)C=C3)C=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 402.49 |
| Formel vikt | 402.49 |
| Visa mer |