missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ AZ PFKFB3 26

Beskrivning
Potent and selective PFKFB3 inhibitor (IC50 = 0.023 μM). Selective for PFKFB3 over PFKFB2 and PFKFB1 isoforms (IC50 values are 0.382 μM and 2.06 μM, respectively). Reduces levels of fructose-1,6-bisphosphate in A549 cells (IC50 = 0.343 μM). Exhibits no significant inhibition of other kinases.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S)-N-[4-[[3-Cyano-1-(2-methylpropyl)-1H-indol-5-yl]oxy]phenyl]-2-pyrrolidinecarboxamide |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighet | Soluble to 100mM in DMSO and to 100mM in ethanol |
| Formel vikt | 402.49 |
| Fysisk form | Solid |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 402.498 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?