Läs mer
Tocris Bioscience™ AZ PFKFB3 67, >98%
Beskrivning
Potent and selective PFKFB3 inhibitor (IC50 values are 11, 159 and 1130 nM for PFKFB3, PFKFB2 and PFKFB1 respectively).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S)-N-[4-[[3-Cyano-1-[(3,5-dimethyl-4-isoxazolyl)methyl]-1H-indol-5-yl]oxy]phenyl]-2-pyrrolidinecar |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighet | Soluble to 100mM in DMSO and to 100mM in ethanol |
| Formel vikt | 455.51 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 455.518 |