Läs mer
Thermo Scientific™ AZ191, 95 %
Produktkod. 17150636 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17150636 100 mg
1 options
Produktkod. 17150636 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 467951000
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AZ191
CAS 1594092-37-1
Synonym N-[2-metoxi-4-(4-metyl-1-piperazinyl)fenyl]-4-(1-metyl-1 H-pyrrolo[2,3-c]pyridin-3-yl)-2-pyrimidinamin
Kvantitet 100 mg
Molekylformel C24H27N7O
Formel vikt 429.52
Fysisk form Fast
Produkttyp Reagens
Renhet 95%