Läs mer
AZ191, MedChemExpress
Produktkod. 16491287
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16491287 50 mg -
16457777 5 mg -
16435796 100 mg 100mg
16415058 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16491287 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12277
MedChemExpress AZ191 is a potent inhibitor that selectively inhibits DYRK1B with IC50 of 17 nM.
AZ191 is a potent inhibitor that selectively inhibits DYRK1B with IC50 of 17 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AZ191
CAS 1594092-37-1
Färg Brown
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H27N7O
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (69.85 mM)
LEDER CN1C2=CN=CC=C2C(C3=NC(NC4=CC=C(N5CCN(C)CC5)C=C4OC)=NC=C3)=C1
Molekylvikt (g/mol) 429.52
Formel vikt 429.52
Procent renhet 98.7%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease