Läs mer
AZ20, MedChemExpress
Description
AZ20 is a potent and selective inhibitor of ATR with an IC50 of 5 nM, and has 8-fold selectivity against mTOR (IC50=38 nM).
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | AZ20 |
| CAS | 1233339-22-4 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H24N4O3S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (242.42 mM) |
| LEDER | O=S(C1(C2=CC(N3[C@H](C)COCC3)=NC(C4=CC=CC5=C4C=CN5)=N2)CC1)(C)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 412.51 |
| Formel vikt | 412.51 |
| Show More |